Learn More
Hamilton™ Repuestos de agujas extraíbles con carga de gel
Descripción
- Transferencia de muestras rápida
- Agujas fijas, 25 mm de largo, romas, espaciadas a 9 mm de distancia
- La parada de volumen ajustable permite una recarga más rápida y precisa, y una excelente reproducibilidad
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Cilindro pequeño RN |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,2 mm |
| Longitud (métrico) | 25,4 mm |
| Tipo de producto | Aguja extraíble de carga de gel |
| Cantidad | 6/paq. |
| Estilo de punta de aguja | 3 |