Learn More
Gefitinib, TRC
Código de producto. 30010539
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010539 250 mg 250 miligramos
30008367 500 mg 500 miligramos
17983025 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010539 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG304000250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 184475-35-2
Fórmula molecular C22 H24 Cl F N4 O3
Peso molecular (g/mol) 446.9
Nombre IUPAC N-(3-cloro-4-fluorofenil)-7-metaxi-6-(3-morfolina 4-ilpropoxi)quinazolina-4-amina
SMILES COc1cc2ncnc(Nc3ccc(F)c(Cl)c3)c2cc1OCCCN4CCOCC4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gefitinib
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-Quinazolinamine, N-(3-chloro-4-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-, N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-4-quinazolinamine, (3-Chloro-4-fluorophenyl)[7-methoxy-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]quinazolin-4-yl]amine, 4-(3-Chloro-4-fluorophenylamino)-7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]quinazoline, 4-(3'-Chloro-4'-fluoroanilino)-7-methoxy-6-(3-morpholinopropoxy)quinazoline, Gefitinib, Gefonib, Iressa, N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-methoxy-6-(3-morpholinopropoxy)quinazolin-4-amine, ZD 1839, ZD1839
Fórmula InChI InChI=1S/C22H24ClFN4O3/c1-29-20-13-19-16(12-21(20)31-8-2-5-28-6-9-30-10-7-28)22(26-14-25-19)27-15-3-4-18(24)17(23)11-15/h3-4,11-14H,2,5-10H2,1H3,(H,25,26,27)
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.1521
Porcentaje de pureza >95%