Learn More
N-óxido de gefitinib, Mikromol™
Código de producto. 17902476
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17902476 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17902476 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3563.01
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-óxido de gefitinib
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gefitinib N-Oxide
CAS 847949-51-3
Nombres de analitos o componentes Gefitinib N-Oxide
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C22 H24 Cl F N4 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-Quinazolinamine, N-(3-chloro-4-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(4-oxido-4-morpholinyl)propoxy]-, Gefitinib N-Oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C22H24ClFN4O4/c1-30-20-13-19-16(12-21(20)32-8-2-5-28(29)6-9-31-10-7-28)22(26-14-25-19)27-15-3-4-18(24)17(23)11-15/h3-4,11-14H,2,5-10H2,1H3,(H,25,26,27)
SMILES COc1cc2ncnc(Nc3ccc(F)c(Cl)c3)c2cc1OCCC[N+]4([O-])CCOCC4
Nombre IUPAC N-(3-cloro-4-fluorofenil)-7-metoxi-6-[3-(4-oxidomorfolin-4-io-4-il)propoxi]quinazolin-4-amina
Peso molecular (g/mol) 462.9
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 462.147 g/mol