Learn More
N-óxido de morfolina de gefitinib, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gefitinib N-Oxide |
| CAS | 847949-51-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C22 H24 Cl F N4 O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-Quinazolinamine, N-(3-chloro-4-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(4-oxido-4-morpholinyl)propoxy]-, Gefitinib N-Oxide, N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(4-oxido-4-morpholinyl)propoxy]-4-quinazolinamine, Gefitinib morpholine N-oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H24ClFN4O4/c1-30-20-13-19-16(12-21(20)32-8-2-5-28(29)6-9-31-10-7-28)22(26-14-25-19)27-15-3-4-18(24)17(23)11-15/h3-4,11-14H,2,5-10H2,1H3,(H,25,26,27) |
| SMILES | COc1cc2ncnc(Nc3ccc(F)c(Cl)c3)c2cc1OCCC[N+]4([O-])CCOCC4 |
| Nombre IUPAC | N-(3-cloro-4-fluorofenil)-7-metoxi-6-[3-(4-oxidomorfolin-4-io-4-il)propoxi]quinazolin-4-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 462.9 |
| Mostrar más |