Learn More
Gefitinib-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gefitinib O-Methyl-D3 |
| CAS | 1173976-40-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C22H21D3ClFN4O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-Quinazolinamine, N-(3-chloro-4-fluorophenyl)-7-(methoxy-d3)-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-, N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-(methoxy-d3)-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-4-quinazolinamine, Gefitinib-d3, Gefitinib-D3 (7-methoxy-D3), (3-Chloro-4-fluorophenyl)[7-(methoxy-d3)-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]quinazolin-4-yl]amine, 4-(3'-Chloro-4'-fluoroanilino)-7-(methoxy-d3)-6-(3-morpholinopropoxy)quinazoline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H24ClFN4O3/c1-29-20-13-19-16(12-21(20)31-8-2-5-28-6-9-30-10-7-28)22(26-14-25-19)27-15-3-4-18(24)17(23)11-15/h3-4,11-14H,2,5-10H2,1H3,(H,25,26,27)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])Oc1cc2ncnc(Nc3ccc(F)c(Cl)c3)c2cc1OCCCN4CCOCC4 |
| Peso molecular (g/mol) | 449.92 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 449.1709 |
| Mostrar más |