Learn More
Tocris Bioscience™ Gefitinib-based PROTAC™ 3
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18798546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
18798546 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 18798546 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7258/5
Potent EGFR PROTAC™
Gefitinib-based PROTAC® 3 is a potent EGFR PROTAC™ Degrader. Comprises an EGFR inhibitor gefitinib (Iressa Cat.No. 3000) conjugated to a VHL ligand via a linker. Induces EGFR degradation (DC50 values are 11.7 nM and 22.3 nM in HCC827 (exon 19 del) and H3255 (L858R mutation) cells, respectively). Exhibits no degradation of wild-type EGFR at concentrations up to 10 μM.
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2 S,4 R)-1-(-2-(3-(2-((5-((4-((3-Chloro-4-fluorophenyl)amino)-7-methoxyquinazolin-6-yl)oxy)pentyl)oxy)ethoxy)propanamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide
CAS 2230821-27-7
Cantidad 5 mg
Objetivo Active Degraders
Fórmula molecular C47H57ClFN7O8S
Pureza 0.98