Learn More
Gefarnato (mezcla de isómeros), TRC
Código de producto. 30135003
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135003 500 mg 500 miligramos
30132620 2.5 g 2.50 g
30008085 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135003 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG303500500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51-77-4
Fórmula molecular C27 H44 O2
Peso molecular (g/mol) 400.64
Sinónimo 4,8,12-Tetradecatrienoic acid, 5,9,13-trimethyl-, (2E)-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-yl ester, (4E,8E)-, 4,8,12-Tetradecatrienoic acid, 5,9,13-trimethyl-, (2E)-3,7-dimethyl-2,6-octadienyl ester, (4E,8E)- (9CI), 4,8,12-Tetradecatrienoic acid, 5,9,13-trimethyl-, 3,7-dimethyl-2,6-octadienyl ester, (E,E,E)- (8CI), 5,9,13-Trimethyl-4,8,12-tetradecatrienoic acid 3,7-dimethyl-2,6-octadienyl ester, Alsanate, Arsanyl, DA 688, Dixnalate, Gefanil, Gefarnate, Gefarnil, Gefarnyl, Gefulcer, Geranyl farnesylacetate, Osteol, Salanil, Zackal, trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl 5,9,13-trimethyl-4,8,12-tetradecatrienoate
Nombre IUPAC [(2E)-3,7-dimetilocta-2,6-dienilo] (4E,8E)-5,9,13-trimetiltetradeca-4,8,12-trienoato
SMILES CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CCC(=O)OC\C=C(/C)\CCC=C(C)C)\C)\C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gefarnate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H44O2/c1-22(2)12-8-14-24(5)16-10-17-25(6)18-11-19-27(28)29-21-20-26(7)15-9-13-23(3)4/h12-13,16,18,20H,8-11,14-15,17,19,21H2,1-7H3/b24-16+,25-18+,26-20+
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.3341