Learn More
Gefarnate, MedChemExpress
Descripción
Gefarnate is a drug used for the treatment of gastritis and gastric ulcer, and has been proposed for use in the treatment of dry eye syndrome.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gefarnate |
| CAS | 51-77-4 |
| Color | Incolora |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C27H44O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 31.25 mg/mL (78.00 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C/C(C)=C\CC/C(C)=C/CC/C(C)=C/CCC(OC/C=C(C)/CC/C=C(C)/C)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 400.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 400.64 |
| Mostrar más |