Learn More
Interscience™ Juego GeckoGrip para DiluFlow
Código de producto. 16091792
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite
Unit Size:
paquete de 10
Product Code. Para utilizar con (equipo) Unit Size
16091792 DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite paquete de 10
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16091792 Supplier Interscience™ Supplier No. 505009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00€
    103.08€ / paquete de 10
    Ahorro 1.92€
    1% Descuento
View all promotions
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Juego de 10 adhesivos GeckoGrip para usar con el DiluFlow BagOpen 400 y 3500.
  • Asegúrese de que su BagOpen se estabiliza con adhesivos GeckoGrip
Specifications
Tipo de producto Adhesivo para bolsas
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Estabilizador BagOpen
Para utilizar con (equipo) DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite
Cantidad 10 adhesivos/paquete