Learn More
GeA-69, MedChemExpress
Código de producto. 16486947
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486947 5 mg 5 miligramos
16474228 10 mg 10 miligramos
16470567 50 mg 50 miligramos
16413006 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16486947 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY1087085mg
MedChemExpress GeA-69 is a selective, allosteric inhibitor of poly-adenosine-diphosphate-ribose polymerase 14 (PARP14) targeting macrodomain 2, with a Kd of 2.1 μM.
GeA-69 is a selective, allosteric inhibitor of poly-adenosine-diphosphate-ribose polymerase 14 (PARP14) targeting macrodomain 2, with a Kd of 2.1 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GeA-69
Forma física Solid
CAS 2143475-98-1
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H16N2O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (416.18 mM)
SMILES CC(NC1=CC=CC=C1C2=CC=CC3=C2NC4=C3C=CC=C4)=O
Peso molecular (g/mol) 300.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.35
Porcentaje de pureza 99.97%