Learn More
GDP366, MedChemExpress
Código de producto. 16492418
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492418 5 mg 5 miligramos
16470219 10 mg 10 miligramos
16435437 50 mg 50 miligramos
16419306 100 mg 100 miligramos
16414086 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16492418 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYU00177
MedChemExpress GDP366, a dual inhibitor of survivin and Op18, induces cell growth inhibition, cellular senescence and mitotic catastrophe in human cancer cells.
GDP366, a dual inhibitor of survivin and Op18, induces cell growth inhibition, cellular senescence and mitotic catastrophe in human cancer cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GDP366
CAS 501698-03-9
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H17N5OS
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (166.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=CC(C)=C1)NC2=CC=C(C3=CSC4=NC=NC(N)=C43)C=C2
Peso molecular (g/mol) 375.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.45
Porcentaje de pureza 99.73%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death