missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GDI1 Monoclonal Antibody (OTI7F7), TrueMAB™, OriGene
Descripción
GDI1 Monoclonal antibody specifically detects GDI1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | GDI1 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI7F7 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| génica | PRELID1 |
| N.º de referencia del gen | Q9Y255 |
| Alias de gen | 1A; GDI1; GDI-1; GDIA; GDIalpha; GDIL; GDP dissociation inhibitor 1; GDP-dissociation inhibitor 1; GTP-binding protein; guanosine diphosphate (GDP) dissociation inhibitor 1; guanosine diphosphate dissociation inhibitor 1; mental retardation, X-linked 48; MRX41; MRX48; oligophrenin-2; OPHN2; Protein XAP-4; rab GDI alpha; Rab GDIalpha; rab GDP dissociation inhibitor alpha; rab GDP-dissociation inhibitor, alpha; RABGD RABGDIA; RABGD1A; RABGDIA; SMG p25A GDI; testis secretory sperm-binding protein Li 208a; XAP4; XAP-4 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?