Learn More
GDC-0980, TRC
Código de producto. 30392137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30392137 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30392137 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG30300050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-1-[4-[(2-(2-Aminopyrimidin-5-yl)-7-methyl-4-(morpholin-4-yl)thieno[3,2-d]pyrimidin-6-yl)methyl]piperazin-1-yl]-2-hydroxypropan-1-one
CAS 1032754-93-0
Fórmula molecular C23H30N8O3S
Cantidad 50 mg
Sinónimo GDC-0980, Apitolisib, G 038390, G 038390.1, GDC 0980, GDC 0980.1, GNE 390, RG 7422
Fórmula InChI InChI=1S/C23H30N8O3S/c1-14-17(13-29-3-5-31(6-4-29)22(33)15(2)32)35-19-18(14)27-20(16-11-25-23(24)26-12-16)28-21(19)30-7-9-34-10-8-30/h11-12,15,32H,3-10,13H2,1-2H3,(H2,24,25,26)/t15-/m0/s1
SMILES C[C@H](O)C(=O)N1CCN(Cc2sc3c(nc(nc3c2C)c4cnc(N)nc4)N5CCOCC5)CC1
Nombre IUPAC (2S)-1-[4-[[2-(2-aminopirimidin-5-il)-7-metil-4-morfolin-4-iltieno[3,2-d]pirimidin-6-il]metil]piperazin-1-il]-2-hidroxipropan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 498.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 498.2162