Learn More
GDC-0941 Bimesilato, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-(1H-Indazol-4-yl)-6-[(4-(methylsulfonyl)-1-piperazinyl)methyl]-4-(4-morpholinyl)thieno[3,2-d]pyrimidine Methanesulfonate |
| CAS | 957054-33-0 |
| Fórmula molecular | C23 H27 N7 O3 S2 . 2(C H4 O3 S) |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | GDC-0941 Bimesylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H27N7O3S2.2CH4O3S/c1-35(31,32)30-7-5-28(6-8-30)15-16-13-20-21(34-16)23(29-9-11-33-12-10-29)26-22(25-20)17-3-2-4-19-18(17)14-24-27-19;2*1-5(2,3)4/h2-4,13-14H,5-12,15H2,1H3,(H,24,27);2*1H3,(H,2,3,4) |
| SMILES | CS(=O)(=O)O.CS(=O)(=O)O.CS(=O)(=O)N1CCN(Cc2cc3nc(nc(N4CCOCC4)c3s2)c5cccc6[nH]ncc56)CC1 |
| Nombre IUPAC | 4-[2-(1H-indazol-4-il)-6-[(4-metilsulfonilpiperazina-1-il)metil]tieno[3,2-d]pirimidina-4-il]morfolina; Ácido metanosulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 705.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 705.1379 |