Learn More
GDC-0927, MedChemExpress
Código de producto. 16493096
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493096 25 mg 25 miligramos
16487187 5 mg 5 miligramos
16480777 50 mg 50 miligramos
16444468 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16493096 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111484
MedChemExpress GDC-0927 (SRN-927) is a potent, non-steroidal, orally bioavailable, selective estrogen receptor antagonist.
GDC-0927 (SRN-927) is a potent, non-steroidal, orally bioavailable, selective estrogen receptor antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GDC-0927
CAS 1642297-01-5
Color Earth Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H28FNO4
Cantidad 25 mg
Sinónimo SRN-927
Información de solubilidad DMSO : 83.33 mg/mL (180.56 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C2C(C(C)=C(C3=CC=CC(O)=C3)[C@H](C4=CC=C(OCCN5CC(CF)C5)C=C4)O2)=C1
Peso molecular (g/mol) 461.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 461.52
Porcentaje de pureza 98.13%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death