Learn More
GDC-0879, MedChemExpress
Código de producto. 16473756
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473756 25 mg 25 miligramos
16460578 5 mg 5 miligramos
16458118 10 mg 10 miligramos
16434037 50 mg 50 miligramos
16420356 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16473756 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50864
MedChemExpress GDC-0879 is a potent and selective B-Raf inhibitor with an IC50 of 0.13 nM.
GDC-0879 is a potent and selective B-Raf inhibitor with an IC50 of 0.13 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GDC-0879
CAS 905281-76-7
Color Light Nude
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H18N4O2
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (149.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES O/N=C1C(C=CC(C2=CN(CCO)N=C2C3=CC=NC=C3)=C4)=C4CC/1
Peso molecular (g/mol) 334.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.37
Porcentaje de pureza 99.07%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease