Learn More
GDC-0834 S-enantiomer, MedChemExpress
Código de producto. 16439097
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16439097 5 mg 5 miligramos
16406518 10 mg 10 miligramos
16400246 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16439097 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15427B
MedChemExpress GDC-0834 (S-enantiomer) is the S-enantiomer of GDC-0834. GDC-0834 is a potent and selective BTK inhibitor.
GDC-0834 (S-enantiomer) is the S-enantiomer of GDC-0834. GDC-0834 is a potent and selective BTK inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GDC-0834 S-enantiomer
Forma física Solid
CAS 1133432-50-4
Color Reddish Brown
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C33H36N6O3S
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (167.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C(C(N=C2NC3=CC=C([C@@H]4N(C)CCN(C)C4=O)C=C3)=CN(C)C2=O)C=CC=C1NC(C5=CC6=C(CCCC6)S5)=O
Peso molecular (g/mol) 596.74
Formula Weight (peso de la fórmula) 596.74
Porcentaje de pureza 98.03%