Learn More
GDC-0834 Racemate, MedChemExpress
Descripción
GDC-0834 Racemate is the racemate form of GDC-0834, which is a potent and selective BTK inhibitor with in vitro IC50s of 5.9 and 6.4 nM in biochemical and cellular assays, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | GDC-0834 Racemate |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1133432-46-8 |
| Color | Yellow |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C33H36N6O3S |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (167.58 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=CC(CCCC2)=C2S1)NC3=CC=CC(C(N=C4NC5=CC=C(C6N(C)CCN(C)C6=O)C=C5)=CN(C)C4=O)=C3C |
| Mostrar más |