Learn More
GDC-0834, MedChemExpress
Descripción
GDC-0834 is a potent and selective BTK inhibitor. GDC-0834 inhibits BTK with an in vitro IC50 of 5.9 and 6.4 nM in biochemical and cellular assays, respectively, and in vivo IC50 of 1.1 and 5.6 μM in mouse and rat, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | GDC-0834 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1133432-49-1 |
| Color | Amarillo claro |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C33H36N6O3S |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 32 mg/mL (53.62 mM) |
| SMILES | O=C(C1=CC(CCCC2)=C2S1)NC3=CC=CC(C(N=C4NC5=CC=C([C@H]6N(C)CCN(C)C6=O)C=C5)=CN(C)C4=O)=C3C |
| Mostrar más |