Learn More
GDC-0575, MedChemExpress
Código de producto. 16484588
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16484588 10 mg 10 miligramos
16475436 100 mg 100 miligramos
16470887 50 mg 50 miligramos
16443146 25 mg 25 miligramos
16437307 5 mg 5 miligramos
5 options
Código de producto. 16484588
Marca: Medchem Express HY112167
MedChemExpress GDC-0575 (ARRY-575, RG7741) is a highly-selective oral small-molecule Chk1 inhibitor with an IC50 of 1.2 nM.
GDC-0575 (ARRY-575, RG7741) is a highly-selective oral small-molecule Chk1 inhibitor with an IC50 of 1.2 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GDC-0575
CAS 1196541-47-5
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H20BrN5O
Cantidad 10 mg
Sinónimo ARRY-575 RG7741
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (264.36 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1CC1)NC2=CNC3=NC=C(Br)C(N4C[C@H](N)CCC4)=C32
Peso molecular (g/mol) 378.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.27
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease