Learn More
GDC-0575, MedChemExpress
Código de producto. 16437307
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16437307 5 mg 5 miligramos
16484588 10 mg 10 miligramos
16475436 100 mg 100 miligramos
16470887 50 mg 50 miligramos
16443146 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16437307 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112167
MedChemExpress GDC-0575 (ARRY-575, RG7741) is a highly-selective oral small-molecule Chk1 inhibitor with an IC50 of 1.2 nM.
GDC-0575 (ARRY-575, RG7741) is a highly-selective oral small-molecule Chk1 inhibitor with an IC50 of 1.2 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GDC-0575
CAS 1196541-47-5
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H20BrN5O
Cantidad 5 mg
Sinónimo ARRY-575 RG7741
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (264.36 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1CC1)NC2=CNC3=NC=C(Br)C(N4C[C@H](N)CCC4)=C32
Peso molecular (g/mol) 378.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.27
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease