Learn More
GDC-0575 dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16494588
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494588 10 mg 10 miligramos
16485436 100 mg 100 miligramos
16480887 50 mg 50 miligramos
16453146 25 mg 25 miligramos
16447307 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16494588 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112167A
MedChemExpress GDC-0575 dihydrochloride (ARRY-575 dihydrochloride) is an orally bioavailable CHK1 inhibitor, with an IC50 of 1.2 nM, and has antitumor activity.
GDC-0575 dihydrochloride (ARRY-575 dihydrochloride) is an orally bioavailable CHK1 inhibitor, with an IC50 of 1.2 nM, and has antitumor activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GDC-0575 dihydrochloride
CAS 1657014-42-0
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H22BrCl2N5O
Cantidad 10 mg
Sinónimo ARRY-575 dihydrochloride RG7741 dihydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 65 mg/mL (144.06 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (55.41 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1CC1)NC2=CNC3=NC=C(Br)C(N4C[C@H](N)CCC4)=C32.[2HCl]
Peso molecular (g/mol) 451.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 451.19
Porcentaje de pureza 99.32%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease