Learn More
GDC-0349, MedChemExpress
Código de producto. 16436398
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16436398 10 mg 10 miligramos
16428987 5 mg 5 miligramos
16422507 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16436398 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15248
MedChemExpress GDC-0349 is a potent and selective ATP-competitive mTOR inhibitor with a Ki of 3.8 nM. GDC-0349 inhibits of both mTORC1 and mTORC2 complexes.
GDC-0349 is a potent and selective ATP-competitive mTOR inhibitor with a Ki of 3.8 nM. GDC-0349 inhibits of both mTORC1 and mTORC2 complexes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GDC-0349
CAS 1207360-89-1
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H32N6O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (220.97 mM)
SMILES O=C(NCC)NC(C=C1)=CC=C1C2=NC3=C(CCN(C4COC4)C3)C(N5[C@@H](C)COCC5)=N2
Peso molecular (g/mol) 452.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 452.55
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease