Learn More
GDC-0152, MedChemExpress
Código de producto. 16485788
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485788 10 mg 10 miligramos
16411947 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16485788 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13638
MedChemExpress GDC-0152 is a potent IAPs inhibitor, and binds to the BIR3 domains of XIAP, cIAP1, cIAP2 and the BIR domain of ML-IAP with Ki values of 28 nM, 17 nM, 43 nM and 14 nM, respectively.
GDC-0152 is a potent IAPs inhibitor, and binds to the BIR3 domains of XIAP, cIAP1, cIAP2 and the BIR domain of ML-IAP with Ki values of 28 nM, 17 nM, 43 nM and 14 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GDC-0152
CAS 873652-48-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H34N6O3S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (200.55 mM) ∣Ethanol : 50 mg/mL (100.27 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1[C@H](C(NC2=C(C3=CC=CC=C3)N=NS2)=O)CCC1)[C@H](C4CCCCC4)NC([C@H](C)NC)=O
Peso molecular (g/mol) 498.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 498.64
Porcentaje de pureza 99.23%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death