Learn More
GCN2-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16445937
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16445937 5 mg 5 miligramos
16433208 10 mg 10 miligramos
16429756 50 mg 50 miligramos
16422676 25 mg 25 miligramos
16404486 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16445937 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100877
MedChemExpress GCN2-IN-1 (A-92) is a potent general control nonderepressible 2 kinase (GCN2) inhibitor with an IC50 of IC50 of 0.3-3 μM in the cell assay.
GCN2-IN-1 (A-92) is a potent general control nonderepressible 2 kinase (GCN2) inhibitor with an IC50 of IC50 of 0.3-3 μM in the cell assay.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GCN2-IN-1
Forma física Solid
CAS 1448693-69-3
Color Yellow
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H18N10O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo A-92
Información de solubilidad DMSO : 60 mg/mL (149.10 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES C1(NC2=CN(C3CCOCC3)N=C2)=NC=C(N=NN4C5=CC6=C(C=C5)C=NN6)C4=N1
Peso molecular (g/mol) 402.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.41
Porcentaje de pureza 98.0%