Learn More
GeneBLAzer™ GeneBLAzer™ GCGR-CRE-bla CHO-K1 Cells
Descripción
- Número de acceso: NM_000160
- Estado de la población: Conjunto de células estables
- Las células GeneBLAzer™ GCGR-CRE-bla CHO-K1 contienen el receptor de glucagón (GCGR) humano, (n.º de acceso NM_000160) integrado de forma estable en la línea celular CellSensor™ CRE-bla CHO-K1. Las células CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 (n.º de cat. K1535) contienen un gen indicador de betalactamasa bajo control del elemento de respuesta CRE. Las células GCGR-CRE-bla CHO-K1 están funcionalmente validadas para las concentraciones del factor Z’ y EC50 de glucagón. Además, las células GCGR-CRE-bla CHO-K1 se han probado para determinar el rendimiento del ensayo en condiciones variables.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NM_000160 |
| Entrada del ensayo | Gen informador de beta lactamasa a base de células |
| Estado de célula | Células divisoras |
| Contenido y almacenamiento | Las células GeneBLAzer™ GCGR-CRE-bla CHO-K1 se envían en hielo seco, en un vial⁄células de 8 x 10^6. Se debe almacenar en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción, o descongelar para su uso inmediato. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | FRET |
| Clase de proteínas humanas | Receptor acoplado a proteína G (GPCR) |
| Estado de la población | Conjunto de células estables |
| Línea de productos | GeneBLAzer |
| Cantidad | 1 vial |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?