Learn More
Gcase activator 1, MedChemExpress
Código de producto. 16482916
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16482916 25 mg 25 miligramos
16453938 10 mg 10 miligramos
16430297 50 mg 50 miligramos
16404966 100 mg 100 miligramos
16436657 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16482916 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY104038
MedChemExpress Gcase activator 1 is an activator of glucocerebrosidase (Gcase) extracted from patent WO 2017192841 A1.
Gcase activator 1 is an activator of glucocerebrosidase (Gcase) extracted from patent WO 2017192841 A1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gcase activator 1
Forma física Solid
CAS 1919820-28-2
Color Blanco
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H30N4O2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (139.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C2N=C(C)C=C(C)N2N=C1)N[C@@H]3CC[C@@H](OCCCCC)CC3
Peso molecular (g/mol) 358.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.48
Porcentaje de pureza 98.77%