Learn More
GC7 Sulfate, MedChemExpress
Código de producto. 16496887
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496887 5 mg 5 miligramos
16411109 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16496887 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY108314A
MedChemExpress GC7 Sulfate is a deoxyhypusine synthase (DHPS) inhibitor.
GC7 Sulfate is a deoxyhypusine synthase (DHPS) inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GC7 Sulfate
Forma física Solid
CAS 150417-90-6
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H22N4O4S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad H2O : 3 mg/mL (11.10 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES NC(NCCCCCCCN)=N.O=S(O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 270.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.35
Porcentaje de pureza 98.0%