Learn More
Thermo Scientific™ Jeringa GC para CTC
Código de producto. 15294563 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
2,5 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15294563 2,5 ml cada uno
1 options
Código de producto. 15294563 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 365L4200
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Las jeringas estancas a gases para GC Thermo Scientific™ son precisas y reproducibles en un amplio rango de volúmenes.
  • Vidrio borosilicatado con conexiones metálicas
  • Las agujas son de acero inoxidable
  • Émbolos de teflón
  • Diseño de jeringa probado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibre de aguja 22s G
Longitud (métrico) 50 mm
Tipo de producto Jeringa de muestreador automático GC Gastight, aguja fija
Cantidad 1/paq.
Volumen (métrico) 2,5 ml
Longitud de la aguja (métrico) 56 mm
Estilo de punta de aguja Orificio lateral
Para utilizar con (equipo) Instrumentos para GC CTC
Tipo de conexión Fijo