Learn More
Thermo Scientific™ Anillos de sellado de revestimiento para GC para instrumentos Thermo Scientific™ y Agilent
Código de producto. 10638905 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
Anillo de sellado con septum Viton
Anillos de sellado con revestimiento
Junta de estanqueidad del septum de grafito
Para utilizar con (equipo):
Inyectores GC PTV TRACE 1300 Series
Inyectores GC SSL TRACE 1300 Series
Inyectores TRACE 1300 Serie GC y Agilent SSL
Inyectores TRACE y FOCUS GC SSL
Revestimientos Agilent 2,0 mm
Septum SSL Agilent
Septum rectos directos Agilent
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 10
paquete de 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Para utilizar con (equipo) unitSize
10638905 Anillo de sellado con septum Viton Inyectores TRACE 1300 Serie GC y Agilent SSL paquete de 10
10561115 Anillos de sellado con revestimiento Inyectores TRACE y FOCUS GC SSL paquete de 10
10479234 Junta de estanqueidad del septum de grafito Septum rectos directos Agilent paquete de 10
10467894 Junta de estanqueidad del septum de grafito Septum SSL Agilent paquete de 10
10259314 Junta de estanqueidad del septum de grafito Revestimientos Agilent 2,0 mm paquete de 10
13415099 Anillos de sellado con revestimiento Inyectores GC PTV TRACE 1300 Series 1 PCS
15398384 Anillos de sellado con revestimiento Inyectores GC SSL TRACE 1300 Series paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10638905 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 290OA241
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga el mejor anillo de sellado al utilizar el revestimiento del orificio de inyección en su sistema Thermo Scientific™ o GC Agilent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Anillo de sellado con septum Viton
Cantidad 10/paq.
Product Type Anillo de sellado con septum Viton
Para utilizar con (equipo) Inyectores TRACE 1300 Serie GC y Agilent SSL