Learn More
Trajan™ Revestimientos de entrada para GC
Descripción
Para uso con instrumentos GC
- Todos los revestimientos están desactivados mediante una desactivación de fase de gas de alta temperatura (420 °C [°788 °F])
- Suministrados en blísteres para evitar la contaminación
- Las zonas de actividad reducida permiten que no se produzcan reacciones no deseadas en las muestras
- Incluyen dos secciones cónicas que sujetan el tapón de lana de cuarzo para una limpieza de la punta de la aguja y una transferencia de muestras óptimas: evita también que la lana de cuarzo gire hacia el septo o presione hacia abajo en el revestimiento
- Proporcionan una excelente reproducibilidad
- Permite una discriminación de masa menor
- Los Fast FocusLiners tienen un DI estrecho de 2.3 mm para el uso con columnas capilares de DI de 0.1 mm: el DI estrecho también permite anchuras de picos menores
- La lana de cuarzo en algunos revestimientos con división favorece la mezcla de analitos y permite una mejor cuantificación, proporciona una mayor área de superficie que ayuda en la vaporación de muestras líquidas, actúa como trampa para capturar los residuos no volátiles de la muestra y evita que la muestra golpee contra la parte inferior del inyector antes de la volatilización
- Las juntas cónicas en algunos revestimientos sin división minimizan el contacto de los analitos con la parte inferior del puerto de inyección: especialmente útiles para compuestos activos; también canalizan analitos en columna para una instalación de columnas más sólida
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Packed Column Liner |
| Longitud (métrico) | 112 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 3 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 6 mm |
| Para utilizar con (equipo) | AutoSystem and Clarus 500 |