Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Revestimiento de entrada GC sin división, revestimiento recto para Perkinelmer Autosystem & Clarus 500 2 mm de diámetro interior
Código de producto. 12954041
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
2 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
12954041 2 mm cada uno
1 options
Código de producto. 12954041 Proveedor Trajan Scientific and Medical™ N.º de proveedor 09210301
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
El proceso único de desactivación de los revestimientos de entrada SGE permite realizar un excelente análisis de una amplia variedad de compuestos
  • Cada lote de revestimientos probados para la actividad
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
  • Para su uso con instrumentos PerkinElmer
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 2 mm
Longitud (métrico) 92 mm
Tipo de producto Revestimientos de entrada rectos y sin divisiones para GC
Diámetro exterior (métrico) 6,2 mm