Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Revestimiento de entrada GC con divisiones/sin divisiones con lana de cuarzo y una sola junta cónica para el Inyector de control AC Agilent, 4 mm DI
Código de producto. 12904071
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12904071 25/paq. paquete de 25
1 options
Código de producto. 12904071 Proveedor Trajan Scientific and Medical™ N.º de proveedor 092218
El proceso único de desactivación de los revestimientos de entrada SGE permite realizar un excelente análisis de una amplia variedad de compuestos
    Cada lote de revestimientos probados para la actividad
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
  • Para su uso con los instrumentos Thermo Scientific
Especificaciones
Tipo de producto Revestimiento de entrada GC, con divisiones/sin divisiones con una sola junta cónica (lana de cuarzo)
Cantidad 25/paq.
Longitud (métrico) 78,5 mm
Diámetro interior (métrico) 4 mm
Diámetro exterior (imperial) 6,3 mm