Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Columna envasada con revestimiento de entrada GC para columnas empaquetadas Agilent de 1,8 mm de D. I., 3 mm de D. E. y 92 mm de longitud SGE
Código de producto. 12994071
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,8 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
12994071 1,8 mm paquete de 25
1 options
Código de producto. 12994071 Proveedor Trajan Scientific and Medical™ N.º de proveedor 092235
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
El proceso único de desactivación de los revestimientos de entrada SGE permite realizar un excelente análisis de una amplia variedad de compuestos
  • Cada lote de revestimientos probados para la actividad
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
  • Para su uso con instrumentos Agilent
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 1,8 mm
Longitud (métrico) 92 mm
Tipo de producto 1,8 mm de diámetro interior Revestimiento para columnas empaquetadas
Diámetro exterior (métrico) 3 mm