Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Vidrio sinterizado con revestimiento GC de entrada de gran volumen de inyección (LVI)
Descripción
- Cada lote de revestimientos probados para la actividad
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
- Para su uso con instrumentos Varian
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Liner de inyección de gran volumen (LVI) |
| Cantidad | 5/paq. |
| Longitud (métrico) | 54 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 1,8/3,4 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 5 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumentos Varian GC |
| Material de revestimiento | Vidrio sinterizado |