Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Vidrio sinterizado de inyección de grandes volúmenes (LVI) del revestimiento de entrada para GC para inyector Cis 4 Agilent Gerstel, DI de 1,8 mm
Código de producto. 12914081
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12914081 5/paq. paquete de 5
1 options
Código de producto. 12914081 Proveedor Trajan Scientific and Medical™ N.º de proveedor 092243
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
El proceso único de desactivación de los revestimientos de entrada SGE permite realizar un excelente análisis de una amplia variedad de compuestos
    Cada lote de revestimientos probados para la actividad
  • Fabricado con vidrio sinterizado
  • Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
  • Para su uso con instrumentos de Agilent Technologies
  • <
Especificaciones
Tipo de producto Revestimiento de entrada de inyección de grandes volúmenes (LVI)
Descripción Vidrio sinterizado
Cantidad 5/paq.
Longitud (métrico) 71 mm
Diámetro interior (métrico) 1,8 mm
Diámetro exterior (imperial) 3 mm
Para utilizar con (equipo) Inyector CIS 4 Gerstel