Learn More
SGE™ Accesorios para revestimiento interno para GC
Código de producto. 10085360
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Perkin-Elmer, apto para revestimientos de entrada con 6,2 mm de DE
Todos los revestimientos excepto SG092004, SG092235 Agilent , Thermo Rastreo 1300
Varian Inyectores 1078, 1079
Para utilizar con (aplicación):
Anillo de sellado de grafito
Junta tórica de Viton
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Para utilizar con (aplicación) unitSize
10085360 Todos los revestimientos excepto SG092004, SG092235 Agilent , Thermo Rastreo 1300 Anillo de sellado de grafito cada uno
10113022 Varian Inyectores 1078, 1079 Anillo de sellado de grafito paquete de 10
12945711 Perkin-Elmer, apto para revestimientos de entrada con 6,2 mm de DE Junta tórica de Viton paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10085360 Proveedor SGE™ N.º de proveedor 0726005
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Accesorios para revestimientos de entrada para GC
  • Viton™ Junta tórica —Se puede utilizar hasta temperaturas de 300 C (572 °F)
  • Anillos de sellado de grafito —Se pueden utilizar hasta temperaturas de 450 °C (842 °F)
Especificaciones
Tipo Accesorio para revestimiento interno para SGE GC
Para utilizar con (aplicación) Anillo de sellado de grafito
Temperatura máx. (métrico) 450 °C
Para utilizar con (equipo) Todos los revestimientos excepto SG092004, SG092235 Agilent , Thermo Rastreo 1300