Learn More
Thermo Scientific™ GC/GC-MS Start-up Kit
Código de producto. 31903478 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
TRACE 1300/1600 Series GC
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
31903478 TRACE 1300/1600 Series GC cada uno
1 options
Código de producto. 31903478 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 19050720
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Start-up kit for TRACE 1300/1600 GC/GC-MS systems including fittings, tubing, and tools required for column connection and initial installation.
  • Designed for TRACE 1300 and TRACE 1600 GC/GC-MS systems
  • Provides essential components for system start-up and column connection
  • Includes brass front and back ferrules (1/8 in. OD) for secure, leak-free connections
  • Includes retaining nuts for 1/8 in. OD metal columns
  • Includes brass union for 1/8 in. tubing connections
  • Includes plugs for 1/8 in. tube fittings
  • Supplied with pre-cleaned 1/8 in. OD tubing for installation
  • Includes installation tools: 7/16 in. wrench and tube cutter (1/8 in. - 5/8 in.)
  • Supports reliable system setup and ensures proper gas flow integrity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) TRACE 1300/1600 Series GC
Incluye Tubing, Ferrules, Plugs, Installation Tools
Esterilidad Non-sterile
Color Light Brown