Learn More
Trajan™ Anillo de sellado para empalme GC
Código de producto. 15298873
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,59 mm
6,35 mm
Longitud (métrico):
1,7 mm
2,2 mm
Anchura (métrico):
3,2 mm
9,9 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Longitud (métrico) Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
15298873 1,59 mm 1,7 mm 3,2 mm paquete de 10
10578102 6,35 mm 2,2 mm 9,9 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15298873 Proveedor Trajan™ N.º de proveedor 0726520
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Anillo de sellado de grafito para uso con casquillo GC
  • Para usar con empalmes GC
  • Anillo de sellado 100 % grafito para conectores de 1/4 in
  • Se suministran en paquetes de 10
Especificaciones
Diámetro interior (imperial) 1/16 pulg
Diámetro interior (métrico) 1,59 mm
Longitud (métrico) 1,7 mm
Material 100 % grafito
Temperatura máxima 450 °C
Tipo de producto Junta de estanqueidad
Anchura (métrico) 3,2 mm