Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Revestimiento GC de entrada desactivado y revestimiento directo sin división con lana de cuarzo para Agilent 7890
Descripción
- Cada lote de revestimientos probados para la actividad
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
- Para su uso con instrumentos de Agilent Technologies<
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Revestimiento de entrada para GC, cuarzo con divisiones/sin divisiones, revestimiento de entrada directo |
| Longitud (métrico) | 78,5 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 2 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 6,1 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumentos Agilent |