Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Revestimiento de entrada para GC con divisiones/sin divisiones desactivado cónico
Código de producto. 12977141
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
12977141 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 12977141 Proveedor Trajan Scientific and Medical™ N.º de proveedor 09201001
Fecha estimada de envoi: 03-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El proceso único de desactivación de los revestimientos de entrada SGE permite realizar un excelente análisis de una amplia variedad de compuestos
    Cada lote de revestimientos probados para la actividad
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
  • Para su uso con los instrumentos Thermo Scientific
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Longitud (métrico) 78,5 mm
Product Type Revestimiento de entrada con divisiones/sin divisiones, cuello de cisne embutido (lana de cuarzo)
Diámetro interior (métrico) 4 mm
Diámetro exterior (imperial) 6,3 mm