Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Revestimiento de entrada desactivado para GC con divisiones/sin divisiones con una única junta cónica y lana de cuarzo para Agilent 7890
Código de producto. 12923961
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
4 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
12923961 4 mm cada uno
1 options
Código de producto. 12923961 Proveedor Trajan Scientific and Medical™ N.º de proveedor 09201901
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
El proceso único de desactivación de los revestimientos de entrada SGE permite realizar un excelente análisis de una amplia variedad de compuestos
  • Cada lote de revestimientos probados para la actividad
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
  • Para su uso con instrumentos Agilent
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 4 mm
Longitud (métrico) 78,5 mm
Tipo de producto Con/sin divisiones con un revestimiento de entrada cónico (lana de cuarzo)
Diámetro exterior (métrico) 6,3 mm