Learn More
SGE Analytical Science™ Revestimientos de entrada para GC
Descripción
- Revestimiento de entrada desactivado para GC para Agilent S/S
- Desactivado con un reactivo de fase gaseosa a alta temperatura (> 400 °C)
- Revestimiento FocusLiner con divisiones/sin divisiones
- 4,0mm de diámetro interio
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Revestimientos de entrada para GC |
| Para utilizar con (aplicación) | Instrumentos Agilent |
| Longitud (métrico) | 78,5 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 4,0 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 6,3 mm |