Learn More
SGE™ Columnas capilares para GC: Cianopropilpolisilfenilenosiloxano
Código de producto. 12614955
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,1 mm
0,22 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,2 μm
0,25 μm
0,5 μm
Tamaño de partículas:
0,2 μm
0,25 μm
0,5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película Tamaño de partículas unitSize
12614955 10 m 0,1 mm 0,2 μm 0,2 μm cada uno
10310611 50 m 0,22 mm 0,25 μm 0,25 μm cada uno
10461201 30 m 0,22 mm 0,25 μm 0,25 μm cada uno
10451041 30 m 0,53 mm 0,5 μm 0,5 μm cada uno
10422191 25 m 0,22 mm 0,25 μm 0,25 μm cada uno
10451201 50 m 0,32 mm 0,25 μm 0,25 μm cada uno
10731032 60 m 0,22 mm 0,25 μm 0,25 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 12614955 Proveedor SGE™ N.º de proveedor 054600
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Serie de columnas con altos niveles de robustez, reproducibilidad y rendimiento
  • Sangrado bajo; inercia alta para los análisis más exigentes
  • Alto nivel de tolerancia a muestras y muestras adversas
  • Fabricado conforme a las especificaciones exactas, garantizando la reproducibilidad de columna a columna
  • forte BPX-70 (70 % cianopropil polisilfenileno-siloxano)— Columna MS premium de bajo sangrado con una polaridad diseñada para el análisis de ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME)
Especificaciones
Temperatura máxima 260°C
Diámetro interior (métrico) 0,1 mm
Fase estacionaria 70 % de Cianopropilpolisilfenilenosiloxano
Para utilizar con (aplicación) GC/MS, Análisis de isómeros cis/trans
Tamaño de partículas 0,2 μm
Intervalo de temperatura De 50 °C a 250 °C
Grosor de película 0,2 μm
Longitud (métrico) 10 m
Material de embalaje BPX70
Polaridad Polar