Learn More
Trajan™ Columnas capilares BP624 para GC
Código de producto. 12985571
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 mm
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
1,4 μm
1,8 μm
3 μm
1,2 mm
3 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
12985571 30 m 0,32 mm 1,8 μm 1 PCS
12965571 30 mm 0,22 mm 1,2 mm cada uno
12760720 30 mm 0,53 mm 3 mm cada uno
12925581 30 m 0,25 mm 1,4 μm cada uno
12935581 60 m 0,32 mm 1,8 μm cada uno
12915581 50 m 0,53 mm 3 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12985571 Proveedor Trajan™ N.º de proveedor 054832
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Columnas capilares BP624 para GC: fase polar diseñada para el análisis de compuestos orgánicos volátiles de la EPA
  • Fase polar
  • Análisis de compuestos orgánicos de la EPA (EPA 624, 502.2, SW-846, 8240/8260)
  • Ideal para análisis medioambientales, de compuestos orgánicos volátiles y de alcohol
Especificaciones
Temperatura máxima 230/240 °C
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Grosor de película 1,8 μm
Longitud (métrico) 30 m