Learn More
Trajan™ Columnas capilares BP624 para GC
Código de producto. 12965571
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 mm
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
1,4 μm
1,8 μm
3 μm
1,2 mm
3 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
12965571 30 mm 0,22 mm 1,2 mm cada uno
12760720 30 mm 0,53 mm 3 mm cada uno
12925581 30 m 0,25 mm 1,4 μm cada uno
12935581 60 m 0,32 mm 1,8 μm cada uno
12985571 30 m 0,32 mm 1,8 μm 1 PCS
12915581 50 m 0,53 mm 3 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12965571 Proveedor Trajan™ N.º de proveedor 054827
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Columnas capilares BP624 para GC: fase polar diseñada para el análisis de compuestos orgánicos volátiles de la EPA
  • Fase polar
  • Análisis de compuestos orgánicos de la EPA (EPA 624, 502.2, SW-846, 8240/8260)
  • Ideal para análisis medioambientales, de compuestos orgánicos volátiles y de alcohol
Especificaciones
Temperatura máxima 230/240 °C
Tipo Columna capilar BP624 para GC
Diámetro interior (métrico) 0,22 mm
Intervalo de temperatura De 0 °C a 240 °C
Grosor de película 1,2 mm
Longitud (métrico) 30 mm
Polaridad Polar alto
Cantidad 1 unidad