Learn More
R&D Systems™ GBR 12909 dihydrochloride
Descripción
GBR 12909 dihydrochloride is a potent, competitive inhibitor of dopamine uptake (Ki = 1 nM for inhibition of striatal dopamine uptake). Has >100-fold lower affinity for the noradrenaline and 5-HT uptake carriers. Also a potent sigma ligand (IC50 = 48 nM). Centrally active following systemic administration.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[2-[Bis-(4-fluorophenyl)methoxy]ethyl]-4-(3-phenylpropyl)piperazine dihydrochloride |
| CAS | 67469-78-7 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >98% |
| Cantidad | 10 mg |
| Solubilidad | Soluble to 50mM in DMSO |
| Línea de productos | Tocris |
| Fórmula molecular | C28H32F2N2O.2HCl |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 523.49 |
Para uso exclusivo en investigación