Learn More
Tocris Bioscience™ GBR 12783 dihydrochloride
Descripción
A very potent and selective inhibitor of dopamine uptake (IC50 for inhibition of [3H]-dopamine uptake in rat striatal synaptosomes is 1.8 nM).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | GBR 12783 dihydrochloride |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 485.5 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 485.493 |