Learn More
Invitrogen™ GBP4 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15836063
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15836063 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15836063 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA567644
Rabbit Polyclonal Antibody
Predicted to react with Mouse and Rat samples.
Guanylate-binding proteins, such as GBP4, are induced by interferon and hydrolyze GTP to both GDP and GMP.[supplied by OMIM, Dec 2008].
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno GBP4
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica GBP4
N.º de referencia del gen A4UUI3, Q96PP9
Alias de gen AW228052; Gbp3; GBP4; GBP-4; GTP-binding protein 4; guanine nucleotide-binding protein 4; guanylate binding protein 4; guanylate nucleotide binding protein 3; guanylate nucleotide binding protein 4; guanylate-binding protein 4; guanylate-binding protein 4 homolog; macrophage activation 2; Mag-2; mKIAA4245; Mpa2; Mpa-2
Símbolos de los genes GBP4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthesized peptide derived from human GBP4.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 115361, 229900, 310917
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG