Learn More
Gboxin, MedChemExpress
Código de producto. 16494508
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494508 10 mg 10 miligramos
16480817 50 mg 50 miligramos
16437227 5 mg 5 miligramos
16405376 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16494508 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111651
MedChemExpress Gboxin is an oxidative phosphorylation (OXPHOS) inhibitor that targets glioblastoma. Gboxin inhibits the activity of F0F1 ATP synthase. Antitumour activity.
Gboxin is an oxidative phosphorylation (OXPHOS) inhibitor that targets glioblastoma. Gboxin inhibits the activity of F0F1 ATP synthase. Antitumour activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gboxin
CAS 2101315-36-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H33ClN2O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 32.5 mg/mL (82.71 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (25.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[C@H]1[C@H](C(C)C)CC[C@@H](C)C1)CN2C(CC)=[N+](C)C3=CC=CC=C23.[Cl-]
Peso molecular (g/mol) 392.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.96
Porcentaje de pureza 99.49%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease